Få mere at vide
Thermo Scientific™ Clips og Fasteners til Precision™ Vandbade
Artikelnummer. 15365917 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
13 mm til 25 mm rør eller 1L kolbe
13 til 25 mm
15 x 50 ml (model 25), 36 x 50 ml (model 50) kolber
2 x 1000 ml (model 25), 5 x 1000 ml (model 50) kolber
20 x 25 ml (model 25), 48 x 25 ml (model 50) kolber
6 x 250 ml (model 25), 14 x 250 ml (model 50) kolber
9 x 125 ml (model 25), 24 x 125 ml (model 50) kolber
Type:
Clip Fastener
Flaske Clip
Reagensglasklemme
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 25
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Type unitSize
15365917 20 x 25 ml (model 25), 48 x 25 ml (model 50) kolber Flaske Clip Hver
15355917 13 til 25 mm Reagensglasklemme Hver
15375917 15 x 50 ml (model 25), 36 x 50 ml (model 50) kolber Flaske Clip Hver
15385917 9 x 125 ml (model 25), 24 x 125 ml (model 50) kolber Flaske Clip Hver
15395917 6 x 250 ml (model 25), 14 x 250 ml (model 50) kolber Flaske Clip Hver
15315927 2 x 1000 ml (model 25), 5 x 1000 ml (model 50) kolber Flaske Clip Hver
15345927 13 mm til 25 mm rør eller 1L kolbe Clip Fastener Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15365917 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3166227
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    530.00 DKK
    499.88 DKK / Pakke med 1
    Spare 30.12 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse kolbeclips i vandbade.
Clips og fastgørelser til brug med Thermo Scientific™ Precision™ vandbade.
Funktioner:
Flaskeclips
  • Fastgør kolber i forskellige størrelser til badeplatformen
  • Rustfrit stål
  • Hver kræver en fastgørelse (kat. nr. 3166189 - bestilles separat)
Reagensglasklemme
  • Rustfrit stål
  • Hold 13 mm til 25 mm rør
  • Hver kræver en fastgørelse (kat. nr. 3166189 - bestilles separat)
Garanti: varierer fra land til land, kontakt os venligst for detaljer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 20 x 25 ml (model 25), 48 x 25 ml (model 50) kolber
Til brug med (udstyr) Til brug i Precision Reciprocal, Dubnoff , og lavvandede rystevandbade.
Rystende bevægelse Gengældende
Type Flaske Clip
Holder 20 x 25 ml (model 25), 48 x 25 ml (model 50) kolber