Beskrivelse
Clips og fastgørelser til brug med Thermo Scientific™ Precision™ vandbade.
Flaskeclips
- Fastgør kolber i forskellige størrelser til badeplatformen
- Rustfrit stål
- Hver kræver en fastgørelse (kat. nr. 3166189 - bestilles separat)
Reagensglasklemme
- Rustfrit stål
- Hold 13 mm til 25 mm rør
- Hver kræver en fastgørelse (kat. nr. 3166189 - bestilles separat)
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 13 mm til 25 mm |
| Til brug med (udstyr) | Til brug i Precision Reciprocal, Dubnoff , og lavvandede rystevandbade. |
| Rystende bevægelse | Gengældende |
| Type | Clip Fastener |
| Holder | 1000 mL Flask Clip or 13 to 25 mmTest Tube Clip |