Få mere at vide
Fisherbrand™ Kolbeclips til 4 x 500 ml (model 25), 12 x 500 ml (model 50) til vandbade
Brug disse kolbeclips og fastgørelseselementer i lavvandede rystevandbade.
Brand: Fisherbrand™ 3166199
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
Flaskeclips
- Fastgør kolber i forskellige størrelser til badeplatformen
- Rustfrit stål
- Hver kræver en fastgørelse (kat. nr. 3166189 - bestilles separat)
Reagensglasklemme
- Rustfrit stål
- Hold 13 mm til 25 mm rør
- Hver kræver en fastgørelse (kat. nr. 3166189 - bestilles separat)
Tekniske data
Til brug i Precision Reciprocal, Dubnoff , og lavvandede rystevandbade. | |
Flaske Clip | |
4 x 500 ml (model 25), 12 x 500 ml (model 50) kolber |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Kolbeclips til 4 x 500 ml (model 25), 12 x 500 ml (model 50) til vandbade >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion