Få mere at vide
Fisherbrand™ Kolbeklemme til rystekuvøse
Shop alle Fisherbrand produkter
Holder:
1000 ml kolber
125 ml kolber
125, 250, 500 ml kolber
25 ml kolber
250 ml kolber
50 ml kolber
500 ml kolber
Pakningsstørrelse:
Hver
Specifications
Specifications
| Holder | 25 ml kolber |
| Produkttype | Flaskeklemme |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | 16313226 |
| Emballagemængde | 1 stk. |