Få mere at vide
Fisherbrand™ Kolbeklemme til rystekuvøse
Artikelnummer. 16333236 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Holder:
1000 ml kolber
125 ml kolber
125, 250, 500 ml kolber
25 ml kolber
250 ml kolber
50 ml kolber
500 ml kolber
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
16333236 500 ml kolber -
16303236 25 ml kolber -
16323236 50 ml kolber -
16383226 125 ml kolber -
16313236 250 ml kolber -
16373226 1000 ml kolber Hver
16343236 125, 250, 500 ml kolber -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 16333236
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    343.00 DKK
    270.73 DKK / Pakke med 1
    Spare 72.27 DKK
    21% Slukket
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ Flask Clamp er designet til at blive brugt sammen med en rysteinkubator og kan rumme en række kolbestørrelser.
  • Konstrueret af rustfrit stål
  • Til brug med rystekuvøser
  • Designet til at rumme kolber
Spécification
Holder 500 ml kolber
Produkttype Flaskeklemme
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (udstyr) 16313226
Emballagemængde 1 stk.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.