Få mere at vide
Scientific Industries Kolbeklemme til Orbital Genie Shaker
Holder:
2 L Kolber
250 ml kolber
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet af slidstærkt rustfrit stål
- To størrelsesmuligheder for enten 250 mL-kolber eller 2 L-kolber
- Orbital Genie kan rumme 25 250 ml kolbeklemmer eller fem 2 L kolbeklemmer
- Inkluderer monteringsskruer.
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | 2 L Kolber |
| Produkttype | Flaskeklemme |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Til brug med (udstyr) | Orbital Genie Shaker |
| Emballagemængde | 1 stk. |