Få mere at vide
IKA™ Flaskeholder uden håndtag
Artikelnummer. 15617308 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15617308 250 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 15617308 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0025003280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1560.00 DKK
    1507.49 DKK / Pakke med 1
    Spare 52.51 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Designet med en rund bund til sikkert at holde rundbundede kolber.
  • Rund bund
  • Anodiseret aluminium konstruktion
  • Temperaturbestandig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Aluminium
Temperaturområde (metrisk) Op til 300 °C
Bund form Rund
Diameter (metrisk) Udvendig 142 mm