Få mere at vide
IKA™ Flaskeholder med håndtag
Artikelnummer. 15981652 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15981652 1000 mL Hver
15787228 250 mL Hver
15925661 2000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15981652 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0004448500
Forventet forsendelse: 22-01-2027
Designet med en rund bund og håndtag til sikkert at bære rundbundede kolber.
  • Rund bund
  • Inkluderer håndtag
  • Fås i forskellige størrelser, der kan rumme flasker
  • Temperaturbestandig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Aluminium
Inkluderer Håndtag
Temperaturområde (metrisk) Op til 300 °C
Bund form Rund
Diameter (metrisk) Udvendig 166.3 mm