Få mere at vide
Labconco™ Flaske adapter
Artikelnummer. 11955502 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Diameter (engelsk):
0,75 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Pakningsstørrelse
11955502 0,75 tommer Hver
1 options
Artikelnummer. 11955502 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7543800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    552.00 DKK
    468.67 DKK / Pakke med 1
    Spare 83.33 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Egnet adapter til at forbinde 29/32 rundbundede kolber til ventilåbninger på tørrekamre og manifold. Labconco™ Flask Adapter er konstrueret af rustfrit stål.
  • Rustfri stålkonstruktion
  • Velegnet til brug med frysetørrere
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Standard konusled 29/32
Til brug med (udstyr) Frysetørretumblere
Diameter (engelsk) 0,75 tommer
Dimensioner (L x B) 3,5 tommer bred, 0,75 tommer diameter
Vægt (metrisk) 0.5 kg