Få mere at vide
Lonza™ FlashGel™ System DNA-kassetter
Artikelnummer. 11597855
Skift visning
Adskillelsesområde:
10 til 1000 bp
50 til 4000 bp
Wells:
12 + 1-brønd
16 + 1-brønd
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 9
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Adskillelsesområde Wells unitSize
11597855 10 til 1000 bp 12 + 1-brønd Pakke med 9
11527855 50 til 4000 bp 12 + 1-brønd Pakke med 9
11507865 10 til 1000 bp 16 + 1-brønd Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11597855 Leverandør Lonza™ Leverandørnr. 57031
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kassetter optimeret til DNA-migrering. Lonza™ FlashGel™ System DNA-kassetter adskiller DNA hurtigt, og DNA-migrering kan ses, mens det sker. Separerer DNA på 2 til 7 minutter.
  • Få resultater på 5 minutter eller mindre
  • Indeholder præfarvede agarosegeler og buffer, hvilket minimerer brugerens eksponering for potentielt mutagene pletter
  • Kun til forsknings- eller fremstillingsbrug
  • Ikke til brug i in vitro diagnostiske procedurer, medicinbrug eller til administration til mennesker eller dyr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2.2%
Adskillelsesområde 10 til 1000 bp
Wells 12 + 1-brønd
Formulering 2,2% agarose
Til brug med (applikation) Elektroforese
Sættets indhold Agarose Gel, Plet og Buffer
Materiale Agarose
Mængde 9 Pakke
Opbevaringskrav 18° til 26 °C
Længde (engelsk) Kassette 4,5 tommer.
Længde (engelsk) Gel 2,7 tommer
Længde (metrisk) kassette 11.5 cm
Længde (metrisk) Gel 7 cm
Bredde (engelsk) Kassette 4,2 tommer.
Bredde (metrisk) kassette 10.7 cm
Bredde (metrisk) Gel 8.4 cm
Højde (engelsk) Kassette 0,6 tommer
Højde (metrisk) kassette 1.7 cm
Produkttype DNA kassetter
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • FlashGel System
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Tetrabutylammonium hydroxide