Få mere at vide
Flammepunktsstandard, PMCC ASTM D 93 Proc A (nominel værdi 77,5° C), Paragon Scientific™
Artikelnummer. 16020192
Mængde:
3 x 80 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Artikelnummer. 16020192
Brand: Paragon Scientific CRMUPMCCLOW
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Disse er certificerede referencematerialer karakteriseret ved en metodespecifik multilaboratorieundersøgelse iht ASTM D93 Procedure A. Disse materialer er egnede til at verificere ydeevnen af et instrument og/eller procedure som specificeret i denne standard
  • Certificeret referencemateriale til årlige verifikationstjek iht ASTM D93, Procedure A.
  • Certificeret iht ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS-akkreditering ved hjælp af en metodespecifik inter-laboratorieundersøgelse.
  • Pakket i 3 x 80 mL flasker – 'One shot', en flaske pr. test sikrer ingen kontaminering/avanceret flygtige tab.
  • Fuldt sporbar til internationale standarder.
  • Leveres med MSDS.
  • Sikkerhedsindpakning, der er åbenbar.
  • 12 måneders holdbarhed.
  • Fremstillet i Storbritannien.
Tekniske data
Mængde 3 x 80 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • X3 80ML CRM-PMCC-Low Flash Point Standard
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Distillates (petroleum), hydrotreated light
Angivne nominelle værdier. Certificerede værdier vil variere fra batch til batch.