Få mere at vide
Flammepunktsstandard, PMCC ASTM D 93 Proc A (nominel værdi 228,0° C), Paragon Scientific™
Artikelnummer. 16050040
Mængde:
3 x 80 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Artikelnummer. 16050040
Brand: Paragon Scientific CRMUPMCCHIGH
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Disse er certificerede referencematerialer karakteriseret ved en metodespecifik multilaboratorieundersøgelse iht ASTM D93 Procedure A. Disse materialer er egnede til at verificere ydeevnen af et instrument og/eller procedure som specificeret i denne standard
  • Certificeret referencemateriale til årlige verifikationstjek iht ASTM D93, Procedure A.
  • Certificeret iht ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS-akkreditering ved hjælp af en metodespecifik inter-laboratorieundersøgelse.
  • Pakket i 3 x 80 mL flasker – 'One shot', en flaske pr. test sikrer ingen kontaminering/avanceret flygtige tab.
  • Fuldt sporbar til internationale standarder.
  • Leveres med MSDS.
  • Sikkerhedsindpakning, der er åbenbar.
  • 12 måneders holdbarhed.
  • Fremstillet i Storbritannien.
Tekniske data
Mængde 3 x 80 mL
Angivne nominelle værdier. Certificerede værdier vil variere fra batch til batch.