Få mere at vide
Flammepunktsstandard, PMCC ASTM D 93 Proc A (nominel værdi 141,0° C), Paragon Scientific™
Mængde:
3 x 80 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Beskrivelse
- Certificeret referencemateriale til årlige verifikationstjek iht ASTM D93, Procedure A.
- Certificeret iht ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS-akkreditering ved hjælp af en metodespecifik inter-laboratorieundersøgelse.
- Pakket i 3 x 80 mL flasker – 'One shot', en flaske pr. test sikrer ingen kontaminering/avanceret flygtige tab.
- Fuldt sporbar til internationale standarder.
- Leveres med MSDS.
- Sikkerhedsindpakning, der er åbenbar.
- 12 måneders holdbarhed.
- Fremstillet i Storbritannien.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 3 x 80 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Flash Point Standard
- Fare
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: white mineral oil
Angivne nominelle værdier. Certificerede værdier vil variere fra batch til batch.