Få mere at vide
Flash Point Standard - Pensky Martens, ASTM D 93 Proc. A (nominel værdi: 76,5° C), Paragon Scientific™
Artikelnummer. 16060232
Mængde:
3 x 80 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Artikelnummer. 16060232
Brand: Paragon Scientific FPPMCC2
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
UKAS-certificerede standarder er specielt designet til brug i regelmæssige instrumentydelsestjek. Pakket i 3 x 80 ml flasker med enkelt skud, der sikrer det højeste niveau af prøveintegritet. Anvendes typisk til analyse af olieprodukter med flammepunkter over 40 °C og under 360 °C.
  • Certificeret iht ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS-akkreditering
  • Pakket i 3 x 80 ml flasker
  • En flaske pr. test sikrer nul kontaminering / høje ende flygtige tab
  • Fuldt sporbar til internationale standarder
  • Leveres med MSDS
  • Indpakningssikker sikkerhedsemballage
  • 12 måneders holdbarhed
  • Fremstillet i Storbritannien
Tekniske data
Mængde 3 x 80 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • FP-PMCC-2
Signalord
  • Fare
Hazard Category
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Hazard Statement
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Precautionary Statement
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ODOURLESS KEROSENE
Angivne nominelle værdier. Certificerede værdier vil variere fra batch til batch.