Få mere at vide
Flash Point Standard - Pensky Martens, ASTM D 93 Proc. A (nominel værdi: 59,0° C), Paragon Scientific™
Artikelnummer. 16000150
Skift visning
Mængde:
3 x 80 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Artikelnummer. Mængde unitSize
16000150 3 x 80 ml Pakke med 3
1 options
Artikelnummer. 16000150 Leverandør Paragon Scientific Leverandørnr. FPPMCC1
UKAS-certificerede standarder er specielt designet til brug i regelmæssige instrumentydelsestjek. Pakket i 3 x 80 ml flasker med enkelt skud, der sikrer det højeste niveau af prøveintegritet. Anvendes typisk til analyse af olieprodukter med flammepunkter over 40 °C og under 360 °C.
  • Certificeret iht ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS-akkreditering
  • Pakket i 3 x 80 ml flasker
  • En flaske pr. test sikrer nul kontaminering / høje ende flygtige tab
  • Fuldt sporbar til internationale standarder
  • Leveres med MSDS
  • Indpakningssikker sikkerhedsemballage
  • 12 måneders holdbarhed
  • Fremstillet i Storbritannien
Tekniske data
Mængde 3 x 80 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • flash point standard - Pensky Martens
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: diesel fuel
Angivne nominelle værdier. Certificerede værdier vil variere fra batch til batch.