Få mere at vide
Flash Point Standard - Pensky Martens, ASTM D 93 Proc. A (nominel værdi: 143,0° C), Paragon Scientific™
Mængde:
3 x 80 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Description
- Certificeret iht ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS-akkreditering
- Pakket i 3 x 80 ml flasker
- En flaske pr. test sikrer nul kontaminering / høje ende flygtige tab
- Fuldt sporbar til internationale standarder
- Leveres med MSDS
- Indpakningssikker sikkerhedsemballage
- 12 måneders holdbarhed
- Fremstillet i Storbritannien
Spécification
Spécification
| Mængde | 3 x 80 mL |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Flash Point Reference Standard, Pensky Martens (Nominal value: 137.5 °C)
- Fare
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: White mineral oil, petroleum
Angivne nominelle værdier. Certificerede værdier vil variere fra batch til batch.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu