Få mere at vide
Flammepunktsstandard, COC ASTM D92 (nominel værdi: 262,0° C ), Paragon Scientific™
Artikelnummer. 16090030
Mængde:
3 x 80 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Artikelnummer. 16090030
Brand: Paragon Scientific CRMUCOCHIGH
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Disse er certificerede referencematerialer karakteriseret ved en metodespecifik multilaboratorieundersøgelse iht ASTM D92. Disse materialer er egnede til at verificere ydeevnen af et instrument og/eller en procedure som specificeret i denne standard.
  • Certificeret referencemateriale til årlige verifikationstjek iht ASTM D92.
  • Certificeret iht ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS-akkreditering ved hjælp af en metodespecifik inter-laboratorieundersøgelse.
  • Pakket i 3 x 80 mL flasker – 'One shot', en flaske pr. test sikrer ingen kontaminering/avanceret flygtige tab.
  • Fuldt sporbar til internationale standarder.
  • Leveres med MSDS.
  • Indpakningssikker sikkerhedsemballage.
  • 12 måneders holdbarhed.
  • Fremstillet i Storbritannien
Tekniske data
Mængde 3 x 80 mL
Angivne nominelle værdier. Certificerede værdier vil variere fra batch til batch.