Få mere at vide
Flash Point Standard - Cleveland Open Cup, ASTM D 92 (nominel værdi: 257° C), Paragon Scientific™
Artikelnummer. 16040232
Mængde:
3 x 80 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Artikelnummer. 16040232
Brand: Paragon Scientific FPCOC5
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Specielt designet til brug i regelmæssige instrumentydelsestjek. Pakket unikt i 3 x 80L enkeltskudsflasker, der sikrer det højeste niveau af prøveintegritet. Anvendes typisk til analyse af olieprodukter med flammepunkter over 79 C (°175 °F) og under 400 C (°752 °F)
  • Certificeret iht ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS-akkreditering
  • Pakket i 3 x 80 ml flasker
  • En flaske pr. test sikrer nul kontaminering / høje ende flygtige tab
  • Fuldt sporbar til internationale standarder
  • Leveres med MSDS
  • Indpakningssikker sikkerhedsemballage
  • 12 måneders holdbarhed
  • Fremstillet i Storbritannien
Tekniske data
Mængde 3 x 80 mL
Angivne nominelle værdier. Certificerede værdier vil variere fra batch til batch.