Få mere at vide
Flash Point Standard - Cleveland Open Cup, ASTM D 92 (nominel værdi: 148° C), Paragon Scientific™
Artikelnummer. 16020232
Mængde:
3 x 80 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Artikelnummer. 16020232
Brand: Paragon Scientific FPCOC3
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Specielt designet til brug i regelmæssige instrumentydelsestjek. Pakket unikt i 3 x 80L enkeltskudsflasker, der sikrer det højeste niveau af prøveintegritet. Anvendes typisk til analyse af olieprodukter med flammepunkter over 79 C (°175 °F) og under 400 C (°752 °F)
  • Certificeret iht ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS-akkreditering
  • Pakket i 3 x 80 ml flasker
  • En flaske pr. test sikrer nul kontaminering / høje ende flygtige tab
  • Fuldt sporbar til internationale standarder
  • Leveres med MSDS
  • Indpakningssikker sikkerhedsemballage
  • 12 måneders holdbarhed
  • Fremstillet i Storbritannien
Tekniske data
Mængde 3 x 80 mL
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • X3 80ML FP-COC-3 Cleveland Open Cup Flash Point St
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Dec-1-ene, dimers, hydrogenated
Angivne nominelle værdier. Certificerede værdier vil variere fra batch til batch.