Få mere at vide
Flash Point Standard - Cleveland Open Cup, ASTM D 92 (nominel værdi: 112° C), Paragon Scientific™
Artikelnummer. 16050232
Skift visning
Mængde:
3 x 80 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16050232 3 x 80 ml Pakke med 3
1 options
Artikelnummer. 16050232 Leverandør Paragon Scientific Leverandørnr. FPCOC6
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Specielt designet til brug i regelmæssige instrumentydelsestjek. Pakket unikt i 3 x 80L enkeltskudsflasker, der sikrer det højeste niveau af prøveintegritet. Anvendes typisk til analyse af olieprodukter med flammepunkter over 79 C (°175 °F) og under 400 C (°752 °F)
  • Certificeret iht ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS-akkreditering
  • Pakket i 3 x 80 ml flasker
  • En flaske pr. test sikrer nul kontaminering / høje ende flygtige tab
  • Fuldt sporbar til internationale standarder
  • Leveres med MSDS
  • Indpakningssikker sikkerhedsemballage
  • 12 måneders holdbarhed
  • Fremstillet i Storbritannien
Specifications
Mængde 3 x 80 ml
Angivne nominelle værdier. Certificerede værdier vil variere fra batch til batch.