Få mere at vide
Paragon Scientific™ Flammepunkt-certificeret referencemateriale
Artikelnummer. 15862517
Skift visning
Produkttype:
COC ASTM D92 ( 153,0° C), 3 x 80 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
15862517 COC ASTM D92 ( 153,0° C), 3 x 80 ml Pakke med 3
1 options
Artikelnummer. 15862517 Leverandør Paragon Scientific™ Leverandørnr. CRMUCOCMID
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Disse er certificerede referencematerialer karakteriseret ved en metodespecifik multilaboratorieundersøgelse iht ASTM D92. Disse materialer er egnede til at verificere ydeevnen af et instrument og/eller en procedure som specificeret i denne standard.
  • Certificeret referencemateriale til årlige verifikationstjek iht ASTM D92.
  • Certificeret iht ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS-akkreditering ved hjælp af en metodespecifik inter-laboratorieundersøgelse.
  • Pakket i 3 x 80 mL flasker – 'One shot', en flaske pr. test sikrer ingen kontaminering/avanceret flygtige tab.
  • Fuldt sporbar til internationale standarder.
  • Leveres med MSDS.
  • Indpakningssikker sikkerhedsemballage.
  • 12 måneders holdbarhed.
  • Fremstillet i Storbritannien
Tekniske data
Produkttype COC ASTM D92 ( 153,0° C), 3 x 80 ml
Certificeringer/compliance Certificeret referencemateriale til årlige verifikationstjek iht ASTM D92
compliance-icons
Produktidentifikator
  • CRMU-PMCC-MID, CRMU-COC-MID
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/redningsmand
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: white mineral oil
Angivne nominelle værdier