Få mere at vide
Paragon Scientific™ Flammepunkt-certificeret referencemateriale
Artikelnummer. 15480464
Skift visning
Mængde:
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15480464 250 mL 250ml
1 options
Artikelnummer. 15480464 Leverandør Paragon Scientific™ Leverandørnr. CRMUPMGO
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1950.00 DKK
    1841.45 DKK / 250ml
    Spare 108.55 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Flammepunktscertificerede referencematerialer er til verifikation af laboratorieinstrumenter, der anvendes til testning af olie og afledte produkter for Flammepunkt iht. ASTM D93.
  • Certificeret referencemateriale til årlige verifikationstjek iht ASTM D93.
  • Fuldt sporbar til internationale standarder.
  • Leveres med MSDS.
  • Indpakningssikker sikkerhedsemballage.
  • 12 måneders holdbarhed.
  • Fremstillet i Storbritannien
Tekniske data
Produkttype MCC Diesel UKAS ISO 17034 Certificeret (56,2 °C)
Certificeringer/compliance Certificeret referencemateriale til årlige verifikationstjek iht ASTM D93
Mængde 250 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • CRMU-PMGO
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P330-Skyl munden.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Angivne nominelle værdier