Få mere at vide
FlAsH-EDT2, TRC
Artikelnummer. 30391386
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30391386 25 mg
30402548 5 mg
30407729 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30391386 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF33520025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 212118-77-9
Molekylær formel C24 H18 As2 O5 S4
Molekylvægt (g/mol) 664.5
IUPAC navn 2-[4,5-bis(1,3,2-dithiarsolan-2-yl)-3-hydroxy-6-oxoxanthen-9-yl] benzoesyre
SMIL OC(=O)c1ccccc1C2=C3C=CC(=O)C(=C3Oc4c2ccc(O)c4[As]5SCCS5)[As]6SCCS6
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale FlAsH-EDT2
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C24H18As2O5S4/c27-17-7-5-15-19(13-3-1-2-4-14(13)24(29)30)16-6-8-18(28)21(26-34-11-12-35-26)23(16)31-22(15)20(17)25-32-9-10-33-25/h1-8,27H,9-12H2,(H,29,30)
Formel vægt 663.8469
Procent renhed >95%