Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Flash Chromatography Kit II
Artikelnummer. 10566531 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Type:
Flash Chromatography Kit II
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10566531
Brand: Macherey-Nagel™ 727451
Kun null tilbage
Tekniske data
Type Flash Chromatography Kit II
Inkluderer Indeholder One 450 x 40 mm ID Glassøjle, et 1-L eluentreservoir, 100 g Silica 60 (40 til 63μ m), havsand, silaniseret glasfibervat, 1 m PTFE-rør
Til brug med (applikation) Lavtryks flashkromatografi