Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Flash Chromatography Kit I
Artikelnummer. 10515561 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Type:
Flash Chromatography Kit I
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
10515561 Flash Chromatography Kit I Hver
1 options
Artikelnummer. 10515561 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 727450
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Tekniske data
Type Flash Chromatography Kit I
Inkluderer Inkluderer One 450 x 20 mm ID Glassøjle, et 1-L eluentreservoir, 100 g Silica 60 (40 til 63μ m), havsand, silaniseret glasfibervat, 1 m PTFE-rør
Til brug med (applikation) Lavtryks flashkromatografi