Få mere at vide
BOLA Flanged Tubing
Samlet længde (metrisk):
100 mm
250 mm
1000 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.8 mm
1.6 mm
Beskrivelse
Flanged PTFE tubing with black tube end fittings UNF ¼ in. 28 G made of PP and washers made of PA. The tubing is ready for use.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Farve | Transparent |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.8 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 1.6 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 100 mm |