Få mere at vide
BOLA Flanged Tubing
Artikelnummer. 10003421
Samlet længde (metrisk):
100 mm
250 mm
1000 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.8 mm
1.6 mm
Artikelnummer. 10003421
Brand: BOLA F74004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Flanged Tubing PTFE, with black tube end fittings made of PP, f. BOLA-Miniature fittings
Flanged PTFE tubing with black tube end fittings UNF ¼ in. 28 G made of PP and washers made of PA. The tubing is ready for use.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Farve Transparent
Diameter (metrisk) Indvendig 0.8 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 1.6 mm
Samlet længde (metrisk) 250 mm