Få mere at vide
Globe Scientific Flanged Plug Tube Caps
Beskrivelse
Provide leak-resistance in test tubes, centrifuge tubes and round cuvettes
Ordreinfo
1000/pk
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Flange Plug Cap |
| Materiale | Polyethylene |
| Farve | Green |
| Størrelse (engelsk) | 0.47 in. |
| Størrelse (metrisk) | 12 mm |
| Til brug med (udstyr) | 12 mm Tubes |