Få mere at vide
Globe Scientific Flangede stikkapsler til 13 mm rør
Artikelnummer. 31923759 Shop alle Globe Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Black
Blue
Green
Lavender
Orange
Red
White
Yellow
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
31923759 Red
31921449 Blue
31922704 White
31922615 Lavender
31922896 Black
31923218 Green
31923421 Yellow
31922766 Orange
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 31923759 Leverandør Globe Scientific Leverandørnr. 118240R
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Giv lækagebestandighed i reagensglas
  • Polyethylene caps with two flexible flanges that press firmly against inside wall of tubes
  • Available in nine colors for sample identification purposes
Tekniske data
Inkluderer 2 flexible flanges
Produkttype Flange Plug Cap
Materiale LDPE
Farve Red
Størrelse (engelsk) 0.51 in.
Størrelse (metrisk) 13 mm
Til brug med (udstyr) 13 mm Tubes