Få mere at vide
Flamprop (free acid) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Flamprop (free acid) |
| CAS | 58667-63-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Flamprop (free acid) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H13 Cl F N O3 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13ClFNO3/c1-10(16(21)22)19(12-7-8-14(18)13(17)9-12)15(20)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,21,22) |
| SMIL | CC(N(C(=O)c1ccccc1)c2ccc(F)c(Cl)c2)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(N-benzoyl-3-chloro-4-fluoroanilino)propanoic acid |
| Vis mere |