Få mere at vide
Flamprop (free acid) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327720
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30327720 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30327720 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13649000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Flamprop (free acid)
CAS 58667-63-3
Analyt- eller komponentnavne Flamprop (free acid)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H13 Cl F N O3
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C16H13ClFNO3/c1-10(16(21)22)19(12-7-8-14(18)13(17)9-12)15(20)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,21,22)
SMIL CC(N(C(=O)c1ccccc1)c2ccc(F)c(Cl)c2)C(=O)O
IUPAC navn 2-(N-benzoyl-3-chloro-4-fluoroanilino)propanoic acid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 321.73
Mængde 1 ml
Formel vægt 321.0568 g/mol