Få mere at vide
MedChemExpress FLAG peptide
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.18% |
| CAS | 98849-88-8 |
| Indhold og opbevaring | Protect from light, stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen) |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 1012.97 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 100 mg/mL (98.72 mM∣Need ultrasonic) |