Få mere at vide
Julabo™ FL Series recirkulerende kølebade med luftkompressor
Artikelnummer. 11944828
Flowhastighed:
15 l/min.
20 l/min.
23 l/min.
40 l/min.
60 l/min.
80 l/min.
Kapacitet (metrisk):
11 l
15 til 37 L
17 l
24 til 30 L
3 til 4,5 L
30 l
39 til 47 L
8 l
8 til 11 L
Elektriske krav:
100/230 V 50/60 Hz
115/230 V 60 Hz 10 A
115/230 V 60 Hz 14 A
115/230 V 60 Hz 15 A
230 V 60 Hz 10 A
230 V 60 Hz 11 A
230 V 60 Hz 16 A
230 V, 50 Hz, 8 A
230/400 V 50/60 Hz 3-faset
400 V 50 Hz 18 A 3 ph, 230 V 60 Hz 36 A 3 ph
missing translation for 'unitSize'
Hver
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11944828
missing translation for 'mfr': Julabo™ 9663040
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Inkluderer stænksikkert tastatur og LED temperaturindikation. Julabo™ AWC100 Compact recirkulerende kølebad med luftkompressor har et kompakt fodaftryk og er designet specifikt til applikationer, hvor kølevandet kan være over omgivelserne, og hvor temperaturreguleringen er sekundær.
  • Ergonomisk design og nem betjening
  • Sprøjtsikkert tastatur med integreret netafbryder
  • Stort lysstærkt LED-display
  • Pålidelig mikroprocessor PID temperaturkontrol
  • Indikator for påfyldningsniveau
  • Kraftige dykpumper, velegnet til kontinuerlig drift
  • Tilladt temperatur i returledningen +80 °C
  • Nem påfyldning fra toppen med hængslet beskyttelseslåg
  • Beskyttelse mod lavt væskeniveau med optisk og hørbart alarmsignal
  • Integrerede badetanke i rustfrit stål
  • Aftageligt udluftningsgitter til rengøring af kondensatoren
  • Forreste afløb
  • Ingen sideventiler
  • RS232 interface til PC-tilslutning
  • IP-klasse iflg IEC 60529: 21
  • Alarmudgang, potentialfri skiftekontakt (maks. 30 VA)
  • Trykindikator
  • By-pass ventil til at justere pumpetrykket
Spécification
Kapacitet (metrisk) 30 l
Certificeringer/compliance CE, IEC 60529: 21
Kølekapacitet 0,65kW ved -20 °C, 1,5kW ved -10 °C, 2,4kW ved 0 °C, 3,4kW ved 10 °C, 4kW ved 20 °C (Mediu
Flowhastighed 40 l/min.
Til brug med (udstyr) Til miljøvenlig køling
Temperaturområde 5 °C til 40 °C
Maks. Tryk 7,2 til 43,5 psi
Model- FL4003
Kølemiddel R404A
Temperatur nøjagtighed ±0,5 °C
Temperaturstabilitet ±0,5 °C
Længde (metrisk) 76 cm
Bredde (metrisk) 60 cm
Højde (metrisk) 115 cm
Forsendelsesvægt (metrisk) 179 kg
Vægt (metrisk) 123 kg
Elektriske krav 230 V 60 Hz 11 A
Spænding 230 V
Frekvens 60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis