Få mere at vide
Julabo™ FL Series recirkulerende kølebade med luftkompressor
Artikelnummer. 11924848
Flowhastighed:
15 l/min.
20 l/min.
23 l/min.
40 l/min.
60 l/min.
80 l/min.
Kapacitet (metrisk):
11 l
15 til 37 L
17 l
24 til 30 L
3 til 4,5 L
30 l
39 til 47 L
8 l
8 til 11 L
Elektriske krav:
100/230 V 50/60 Hz
115/230 V 60 Hz 10 A
115/230 V 60 Hz 14 A
115/230 V 60 Hz 15 A
230 V 60 Hz 10 A
230 V 60 Hz 11 A
230 V 60 Hz 16 A
230 V, 50 Hz, 8 A
230/400 V 50/60 Hz 3-faset
400 V 50 Hz 18 A 3 ph, 230 V 60 Hz 36 A 3 ph
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11924848
Brand: Julabo™ 9666110
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Inkluderer stænksikkert tastatur og LED temperaturindikation. Julabo™ AWC100 Compact recirkulerende kølebad med luftkompressor har et kompakt fodaftryk og er designet specifikt til applikationer, hvor kølevandet kan være over omgivelserne, og hvor temperaturreguleringen er sekundær.
  • Ergonomisk design og nem betjening
  • Sprøjtsikkert tastatur med integreret netafbryder
  • Stort lysstærkt LED-display
  • Pålidelig mikroprocessor PID temperaturkontrol
  • Indikator for påfyldningsniveau
  • Kraftige dykpumper, velegnet til kontinuerlig drift
  • Tilladt temperatur i returledningen +80 °C
  • Nem påfyldning fra toppen med hængslet beskyttelseslåg
  • Beskyttelse mod lavt væskeniveau med optisk og hørbart alarmsignal
  • Integrerede badetanke i rustfrit stål
  • Aftageligt udluftningsgitter til rengøring af kondensatoren
  • Forreste afløb
  • Ingen sideventiler
  • RS232 interface til PC-tilslutning
  • IP-klasse iflg IEC 60529: 21
  • Alarmudgang, potentialfri skiftekontakt (maks. 30 VA)
  • Trykindikator
  • By-pass ventil til at justere pumpetrykket
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 39 til 47 L
Certificeringer/compliance CE, IEC 60529: 21
Kølekapacitet 3kW ved -20 °C, 5kW ved -10 °C, 7,5kW ved 0 °C, 9kW ved 10 °C, 11kW ved 20 °C (Medium Etha
Flowhastighed 60 l/min.
Til brug med (udstyr) Til miljøvenlig køling
Temperaturområde 5 °C til 40 °C
Maks. Tryk 7,2 til 87 psi
Model- FL11006
Kølemiddel R404A
Temperaturstabilitet ±0,5 °C
Længde (metrisk) 85 cm
Bredde (metrisk) 78 cm
Højde (metrisk) 148 cm
Vægt (metrisk) 248 kg
Elektriske krav 230/400 V 50/60 Hz 3-faset
Spænding 230/400 V
Frekvens 50/60 Hz