Få mere at vide
Julabo™ FL Series recirkulerende kølebade med luftkompressor
Flowhastighed:
15 l/min.
20 l/min.
23 l/min.
40 l/min.
60 l/min.
80 l/min.
Kapacitet (metrisk):
11 l
15 til 37 L
17 l
24 til 30 L
3 til 4,5 L
30 l
39 til 47 L
8 l
8 til 11 L
Elektriske krav:
100/230 V 50/60 Hz
115/230 V 60 Hz 10 A
115/230 V 60 Hz 14 A
115/230 V 60 Hz 15 A
230 V 60 Hz 10 A
230 V 60 Hz 11 A
230 V 60 Hz 16 A
230 V, 50 Hz, 8 A
230/400 V 50/60 Hz 3-faset
400 V 50 Hz 18 A 3 ph, 230 V 60 Hz 36 A 3 ph
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
- Ergonomisk design og nem betjening
- Sprøjtsikkert tastatur med integreret netafbryder
- Stort lysstærkt LED-display
- Pålidelig mikroprocessor PID temperaturkontrol
- Indikator for påfyldningsniveau
- Kraftige dykpumper, velegnet til kontinuerlig drift
- Tilladt temperatur i returledningen +80 °C
- Nem påfyldning fra toppen med hængslet beskyttelseslåg
- Beskyttelse mod lavt væskeniveau med optisk og hørbart alarmsignal
- Integrerede badetanke i rustfrit stål
- Aftageligt udluftningsgitter til rengøring af kondensatoren
- Forreste afløb
- Ingen sideventiler
- RS232 interface til PC-tilslutning
- IP-klasse iflg IEC 60529: 21
- Alarmudgang, potentialfri skiftekontakt (maks. 30 VA)
- Trykindikator
- By-pass ventil til at justere pumpetrykket
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 8 til 11 L |
| Certificeringer/compliance | CE |
| Kølekapacitet | 0,37 kW ved -10 °C, 0,75 kW ved 5 °C, 0,95 kW ved 10 °C, 1,3 kW ved 20 °C (Medium Ethanol) |
| Flowhastighed | 20 l/min. |
| Til brug med (udstyr) | Til opvarmning og køling |
| Temperaturområde | 5 °C til 40 °C |
| Varmekapacitet | 1.2 kW |
| Maks. Tryk | 7,25 psi |
| Model- | FC1200 |
| Kølemiddel | R134A |
| Show More |