Få mere at vide
FL-411, MedChemExpress
Artikelnummer. 16447127
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16447127 5 mg -
16434408 10 mg -
16430727 50 mg 50mg
16405306 100 mg -
16403066 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16447127 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY111102
MedChemExpress FL-411 is a potent and selective BRD4 inhibitor with an IC50 of 0.43±0.09 μM for BRD4(1).
FL-411 is a potent and selective BRD4 inhibitor with an IC50 of 0.43±0.09 μM for BRD4(1).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale FL-411
CAS 2118944-88-8
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H19N3O2S
Mængde 5 mg
Synonym BRD4-IN-1
Opløselighedsinformation DMSO : 5.4 mg/mL (15.82 mM; Need ultrasonic)
SMIL CN1CCC2=C(SC(N=C(C3=CC(C)=C(O)C(C)=C3)N4)=C2C4=O)C1
Molekylvægt (g/mol) 341.43
Formel vægt 341.43
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death