missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

FKBP9 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30558639 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30558639 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30558639 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP346312

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

FKBP9 Polyclonal antibody specifically detects FKBP9 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen FKBP9
Applikationer ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Fortynding Western Blot 1:500-1:2000, ELISA
Formulering PBS, 50% Glycerol, pH (7.3)
Gene Alias 63 kDa FK506-binding protein, DKFZp586B1723, FK506 binding protein 9, 63 kDa, FKBP60, FKBP63, FKBP-9, MGC126772,63 kDa FKBP, MGC138258, peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP9, PPIase, rotamase
Værtsarter Rabbit
Immunogen FK506 binding protein 9, 63 kDa. (Uniprot# O95302)
Oprensningsmetode Immunogen affinity purified
Mængde 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 11328
Målarter Human, Mouse, Rat
Indhold og opbevaring Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.