Få mere at vide
FK866, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | FK 866 |
| CAS | 658084-64-1 |
| Molekylær formel | C24H29N3O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (2E)-N-[4-(1-Benzoyl-4-piperidinyl)butyl]-3-(3-pyridinyl)-2-propenamide, APO 866, K 22.175 |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29N3O2/c28-23(12-11-21-8-6-15-25-19-21)26-16-5-4-7-20-13-17-27(18-14-20)24(29)22-9-2-1-3-10-22/h1-3,6,8-12,15,19-20H,4-5,7,13-14,16-18H2,(H,26,28)/b12-11+ |
| SMIL | O=C(N1CCC(CC1)CCCCNC(/C=C/C2=CN=CC=C2)=O)C3=CC=CC=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 391.51 |