Få mere at vide
Tocris Bioscience™ FK 888
Artikelnummer. 18044292
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18044292 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18044292 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2400/10
High affinity NK1 antagonist
Selective, high affinity tachykinin NK1 receptor antagonist (Ki = 0.69 nM) that displays 320-fold selectivity for human over rat NK1 receptors. Inhibits substance P-induced contraction of isolated guinea pig trachea (IC50 = 32 nM) and inhibits substance P-induced airway constriction in vivo following i.v. and oral administration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale FK 888
CAS 138449-07-7
Mængde 10 mg
Molekylær formel C36H36N4O4
Formel vægt 588.69
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 588.708