missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ FK 866

Beskrivelse
FK 866 is a non-competitive and high-affinity inhibitor of NAMPT (nicotinamide phosphoribosyltransferase, PBEF1) (Ki = 0.3 nM); inhibits NAD biosynthesis. Induces delayed cell death by apoptosis in HepG2 human liver carcinoma cells (IC50 ~1 nM). Induces apoptosis in four different neuroblastoma cell lines; also induces autophagy in SH-SY5Y cells. Potentiates the cytotoxic effects induced by Etoposide (Cat. No. 1226) and Cisplatin (Cat. No. 2251).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2E)-N-[4-(1-Benzoyl-4-piperidinyl)butyl]-3-(3-pyridinyl)-2-propenamide |
| CAS | 658084-64-1 |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | NAMPT Inhibitors |
| Molekylær formel | C24H29N3O2 |
| Renhed | 98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?