Få mere at vide
FK-506 3’-Methyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | FK-506 3’-Methyl Ether |
| CAS | 124554-16-1 |
| Molekylær formel | C45H71NO12 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | FK-506 3’-Methyl Ether, 3-[2-(3,4-Dimethoxycyclohexyl)-1-methylethenyl]-5,6,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,24,25,26,26a-hexadecahydro-5,19-dihydroxy-14,16-dimethoxy-4,10,12,18-tetramethyl-8-(2-propen-1-yl)-15,19-epoxy-3H-pyrido[2,1-c][1,4]oxaazacyclotricosine-1,7,20,21(4H,23H)-tetrone |
| InChI formel | InChI=1S/C45H71NO12/c1-11-14-32-20-26(2)19-27(3)21-38(55-9)41-39(56-10)23-29(5)45(52,58-41)42(49)43(50)46-18-13-12-15-33(46)44(51)57-40(30(6)34(47)25-35(32)48)28(4)22-31-16-17-36(53-7)37(24-31)54-8/h11,20,22,27,29-34,36-41,47,52H,1,12-19,21,23-25H2,2-10H3 |
| SMIL | COC1CCC(CC1OC)C=C(C)C2OC(=O)C3CCCCN3C(=O)C(=O)C4(O)OC(C(CC(C)CC(=CC(CC=C)C(=O)CC(O)C2C)C)OC)C(CC4C)OC |
| Molekylvægt (g/mol) | 818.04 |
| Formel vægt | 817.4976 |