Få mere at vide
Cole-Parmer™ FJT-200-serien Stuart Flokkulationskrukketester
Artikelnummer. 12013334
Skift visning
Stopur:
Nej
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stopur Pakningsstørrelse
12013334 Nej Hver
1 options
Artikelnummer. 12013334 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 9955100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16830.00 DKK
    14743.66 DKK / Pakke med 1
    Spare 2086.34 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Få repeterbare forhold mellem prøverne med FJT-200-serien Stuart Flokkulationskrukketester.
  • Se nemt padlehastigheden på digitalt display
  • Spar tid med to forudindstillede programmer
  • Indbygget belysning og mørk baggrund for nem visning af prøver
Opnå repeterbare betingelser mellem prøver og fra kørsel til kørsel med disse flokkuleringsbeholdertestere. Hastighedskontrol med elektronisk feedback opretholder nøjagtigt rotationshastigheden på de rustfri stålsvinger. To forudindstillede programmer tillader rutinemæssige hastigheds- og tidsparametre at blive indtastet, lagret i hukommelsen og genkaldt eller ændret til enhver tid.
Vælg to-positions tester 99551-00 med et håndtag for nem transport; seks-position tester 99551-05 med touchpad kontrol har en digital timer. Begge testere accepterer 1 L bægerglas (ikke inkluderet).
Tekniske data
Hastighed 25 til 250 rpm
Vise LCD digital
Spænding 230 V
Watt 100 W
Højde (engelsk) 19,7 tommer
Højde (metrisk) 500 mm
Bredde (engelsk) 12,6''
Bredde (metrisk) 320 mm
Frekvens 50 Hz
Stopur Nej
Vægt (metrisk) 8.6 kg