Beskrivelse
Anvendelser: Fixogum Rubber Cement er lavet til brug i dannelsen af en lufttæt forsegling rundt om dækglasset under probehybridisering til FISH.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Stuetemperatur |
| Format | Rør |
| Produkttype | Biokemikalier |
| Mængde | 125 ml |
| Form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Fixogum Rubber Cement
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1A
- Carcinogenicitet Kategori 1A
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Naphtha (petroleum),hydrotreated light
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.