Få mere at vide
IKA™ Fastgørelse af klips
Artikelnummer. 10596581 Shop alle IKA produkter
Produkttype:
Fastgørelsesclips
missing translation for 'unitSize'
Hver
Product Code. 10596581
missing translation for 'mfr': IKA™ 0003115500
Only null left
Add to basket
Add to basket
Brug dette klip til en række forskellige applikationer. IKA™ Fastgørelsesclips er ideelle til rystekolber, Erlenmeyer-kolber og flasker med et rundt tværsnit (uden fastgørelsesklemmer).
  • Dimensioner (D x B x H): 330 x 330 x 24 mm
  • Kapacitet: 56 x AS 2,1 (25 ml), 23 x AS 2,2 (50 ml), 23 x AS 2,3 (100 ml), 11 x AS 2,4 (250 ml), 9 x AS 2,5 (500 ml), 5 x AS 2,6 (1000 ml)
  • Vægt: 1.290g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Fastgørelsesclips
Til brug med (applikation) Rystekolber, Erlenmeyer-kolber og flasker med et rundt tværsnit (uden fastgørelsesklemmer)