Få mere at vide
Kartell™ Labofix Micropipettor med fast volumen
Volumen (metrisk):
5 μL
10 μL
20μ l
25μ L
50μ l
100 μL
200 μL
250 μL
500 μl
1000 μL
Kompatible tips:
Kartell™ 956/959
Kartell™ 958/960
Kartell™ 961
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivning
- Made of high quality plastic
- With tip ejector and stainless steel piston for prolonged use over time
- Handle connection ensures a more comfortable and non-fatiguing grip
- Tip holder cone can house a wide variety of tips
- It has a fine shape to make getting inside test tubes or containers having particularly narrow openings or lengthened shapes easier
- Robust structure of the body ensures high mechanical and chemical resistances
Specifikationer
Specifikationer
| Nøjagtighed | ±1.0% |
| Certificeringer/compliance | EC/IVD, ISO8655 |
| Kompatible tips | Kartell™ 956/959 |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Materiale | Plastic |
| Model- | Labofix 10 |
| Type | Fixed Volume Micropipettor |
| Volumen (metrisk) | 10 μL |
| Præcision | ±0.5% |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering