Få mere at vide
Kartell™ Labofix Micropipettor med fast volumen
Volumen (metrisk):
5 μL
10 μL
20μ l
25μ L
50μ l
100 μL
200 μL
250 μL
500 μl
1000 μL
Kompatible tips:
Kartell™ 956/959
Kartell™ 958/960
Kartell™ 961
Pakningsstørrelse:
Hver
Descrizione
- Fremstillet af højkvalitets plastik
- Med spidsejektor og rustfrit stålstempel til længere tids brug
- Håndtagsforbindelse sikrer et mere behageligt og ikke-udmattende greb
- Spidsholderkegle kan rumme en bred vifte af tips
- Den har en fin form for at gøre det lettere at komme ind i reagensglas eller beholdere med særligt smalle åbninger eller forlængede former
- Robust struktur af kroppen sikrer høj mekanisk og kemisk modstand
Specifica
Specifica
| Nøjagtighed | ±0,5 % |
| Certificeringer/compliance | EC/IVD, ISO8655 |
| Kompatible tips | Kartell™ 958/960 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Plast |
| Model- | Labofix 20 |
| Type | Mikropipettor med fast volumen |
| Volumen (metrisk) | 20μ l |
| Præcision | ±0,3 % |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto