Få mere at vide
Fisherbrand™ Fast Rørstativ
Artikelnummer. 15703808 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Holder:
21 x 30 mm diameter, 50 ml rør, Tubes (5 mL)
27 x 25 ml rør, Tubes (25 mL)
40 x 15 ml rør
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder unitSize
15703808 21 x 30 mm diameter, 50 ml rør, Tubes (5 mL) Hver
15783798 40 x 15 ml rør Hver
15793798 27 x 25 ml rør, Tubes (25 mL) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15703808
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Fisherbrand™ Multi-Platform Shaker og Microplate Mini Shaker
Maksimalt 2 per platform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 21 x 30 mm diameter, 50 ml rør, Tubes (5 mL)
Stillinger 21
Til brug med (udstyr) Fisherbrand Multi-Platform Shaker og Microplate Mini Shaker
Dimensioner (L x B x H) 262 x 112 x 140 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 30 mm
Produkttype Fast Rørstativ