Få mere at vide
Fisherbrand™ Fixed Speed Vortex Mixer
Artikelnummer. p-6838073 Shop alle Fisherbrand produkter
Hastighedsområde:
2500 rpm
Spænding:
230 V
Strømstyrke:
0,6 A
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15706969
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Indeholder både kophoved og 3 tommer hoved med låg. Enhederne leveres med en 72 tommer. (183cm), 3-leder ledning og stik (230V enheder leveres med Euro type stik og UK og CH adaptere).
Hvirvelblander med fast hastighed begynder at blande, når hovedet trykkes ned.
Hvirvelblander med fast hastighed begynder at blande, når hovedet trykkes ned. Hastighed er fastsat til fulde omdrejninger pr. minut for at give kraftig vortexing af prøver.
  • Berøringstilstand betjening
  • Fast højhastighedsblanding
  • Mixeren inkluderer både kophoved og 3 tommer hoved med låg
  • Hastighedsområde: 3200 rpm
  • Orbit: 4,9 mm
  • Kontrolelementer: Ingen
  • Samlede mål: 4,8 L x 6,8 W x 4,8 in.H (12,2 x 17,3 x 12,2 cm)
  • 5 års garanti
garanti
5 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 4.9 mm
Hastighedsområde 2500 rpm
Elektriske krav 230 V, 0,6 A, 135 W
Spænding 230 V
Watt 135 W
Strømstyrke 0,6 A
Produkttype Fixed Speed Vortex Mixer
Stiktype USA, EU-stik
Højde (engelsk) 5 tommer
Højde (metrisk) 12.7 cm
Længde (engelsk) 7,97 tommer.
Længde (metrisk) 20.2 cm
Bredde (engelsk) 4,75 tommer.
Bredde (metrisk) 12.1 cm
Forsendelsesvægt (engelsk) 10 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 4.5 kg
Vægt (engelsk) 10 lb.
Vægt (metrisk) 4.5 kg
Inkluderer Indeholder både kophoved og 3 tommer hoved med låg. Enhederne leveres med en 72 tommer. (183cm), 3-leder ledning og stik (230V enheder leveres med Euro type stik og UK og CH adaptere).
Garanti og servicetilbud 5 års begrænset garanti på dele og arbejdskraft.