Få mere at vide
Fisherbrand™ Fixed Speed Vortex Mixer
Artikelnummer. 15706969 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Hastighedsområde:
2500 omdr./min.
Spænding:
230 V
Strømstyrke:
0,6 A
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Hastighedsområde Spænding Strømstyrke Pakningsstørrelse
15706969 2500 omdr./min. 230 V 0,6 A Hver
1 options
Artikelnummer. 15706969
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2140.00 DKK
    1479.92 DKK / Pakke med 1
    Spare 660.08 DKK
    30% Slukket
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Indeholder både kophoved og 3 tommer hoved med låg. Enhederne leveres med en 72 tommer. (183cm), 3-leder ledning og stik (230V enheder leveres med Euro type stik og UK og CH adaptere).
Hvirvelblander med fast hastighed begynder at blande, når hovedet trykkes ned.
Hvirvelblander med fast hastighed begynder at blande, når hovedet trykkes ned. Hastighed er fastsat til fulde omdrejninger pr. minut for at give kraftig vortexing af prøver.
  • Berøringstilstand betjening
  • Fast højhastighedsblanding
  • Mixeren inkluderer både kophoved og 3 tommer hoved med låg
  • Hastighedsområde: 3200 rpm
  • Orbit: 4,9 mm
  • Kontrolelementer: Ingen
  • Samlede mål: 4,8 L x 6,8 W x 4,8 in.H (12,2 x 17,3 x 12,2 cm)
  • 5 års garanti
garanti
5 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 4.9 mm
Hastighedsområde 2500 omdr./min.
Elektriske krav 230 V, 0,6 A, 135 W
Spænding 230 V
Watt 135 W
Strømstyrke 0,6 A
Produkttype Fixed Speed Vortex Mixer
Stiktype USA, EU-stik
Højde (engelsk) 5 tommer
Højde (metrisk) 12.7 cm
Længde (engelsk) 7,97 tommer.
Længde (metrisk) 20.2 cm
Bredde (engelsk) 4,75 tommer.
Bredde (metrisk) 12.1 cm
Forsendelsesvægt (engelsk) 10 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 4.5 kg
Vægt (engelsk) 10 lb.
Vægt (metrisk) 4.5 kg
Inkluderer Indeholder både kophoved og 3 tommer hoved med låg. Enhederne leveres med en 72 tommer. (183cm), 3-leder ledning og stik (230V enheder leveres med Euro type stik og UK og CH adaptere).
Garanti og servicetilbud 5 års begrænset garanti på dele og arbejdskraft.