Få mere at vide
Thermo Scientific Fastprisforebyggende vedligeholdelse af Fisherbrand biosikkerhedsskabe
Artikelnummer. 30503419
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Biosikkerhedsskabe
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
30503419 Biosikkerhedsskabe
1 options
Artikelnummer. 30503419 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. FPPMBSCFIS
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Fastprisplanlagt vedligeholdelse af Fisherbrand biosikkerhedsskabe, inklusive KI Diskos-test, hvor det kræves af nationale regler.
  • I overensstemmelse med den europæiske standard for mikrobiologiske sikkerhedsskabe (CEN BS EN12469:2000, Tabel 5) er KI Discus-testen identificeret som en valgfri test til bruger-/personbeskyttelse.
  • Gælder både for idriftsættelse og årlig rutinemæssig vedligeholdelsestest.
  • Nationale regler skal følges i alle tilfælde.
  • Nogle nationale regler, såsom dem fra HSE (UK), anbefaler at gennemføre KI Diskos-testen mindst årligt.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Til brug med (udstyr) Biosikkerhedsskabe
    Produkttype Forebyggende vedligeholdelse