Få mere at vide
BINDER™ Hylde, forstærket
Artikelnummer. p-7115756 Shop alle BINDER produkter
Til brug med (udstyr):
BINDER Kamre KT 115, KT 170
BINDER Kamre KT 53
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15651916
Brand: BINDER™ 80120817
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hylde, forstærket - placeret i bundniveau, max. belastning 45 kg, med ekstra tilbehør til betjening af rysteapparat, røreapparat eller rulleflaskesystem
  • Forstærket
  • Placeret på nederste niveau
  • Maksimal belastning på 45 kg
Tekniske data
Oversigt Hylde, forstærket - placeret i bundniveau, max. belastning 45 kg, med ekstra tilbehør til betjening af rysteapparat, røreapparat eller rulleflaskesystem
Til brug med (udstyr) BINDER Kamre KT 115, KT 170
Holder Maks. belastning på 67 kg
Materiale Stål
Type Forstærket hylde